Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
44464
AmberChrom™ 50WX2
hydrogen form, strongly acidic, 200-400 mesh
About This Item
Produtos recomendados
descrição
cross-linkage 2%
Nível de qualidade
Formulário
beads
umidade
74-82%
técnica(s)
LPLC: suitable
perda
~80% loss on drying, 110 °C
Matriz
styrene divinylbenzene (gel)
Grupo ativo da matriz
sulfonic acid functional group
tamanho de partícula
200-400 mesh
capacidade
0.6 meq/mL by wetted bed volume
técnica de separação
cation exchange
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
chave InChI
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I convert a cation exchange resin from the hydrogen form to the sodium form?
1 answer-
To convert a cation exhcange resin from the hydrogen form to the sodium form, use two to four bed volumes of 0.5-2.0% NaCl or NaOH.