Documentos Principais
442828
Sigma-Aldrich
3,6-Dichloro-1,2-benzenedithiol
95%
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.325,00
R$ 1.325,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.325,00
About This Item
Fórmula linear:
Cl2C6H2(SH)2
Número CAS:
Peso molecular:
211.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
R$ 1.325,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
95%
Formulário
powder, crystals or chunks
Impurezas
<5% 1,2-benzenedithiol
pf
58-60 °C (lit.)
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Sc1c(S)c(Cl)ccc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl2S2/c7-3-1-2-4(8)6(10)5(3)9/h1-2,9-10H
chave InChI
AJCUDWCLDWDLNY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3,6-Dichloro-1,2-benzenedithiol has been used as a ligand in thiolate complexes, and a series of homochalcogenide and mixed-chalcogenide ligand complexes.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3