43905
Terpinolene
analytical standard
Sinônimo(s):
4-Isopropylidene-1-methylcyclohexene, p-Menth-1,4(8)-diene, p-Meth-1-en-8-yl-formate
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
~4.7 (vs air)
pressão de vapor
~0.5 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥94% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezas
≤1.0% water
índice de refração
n20/D 1.487-1.491
n20/D 1.489 (lit.)
pb
184-185 °C (lit.)
densidade
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C\C(C)=C1/CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4H,5-7H2,1-3H3
chave InChI
MOYAFQVGZZPNRA-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
141.8 °F - Seta closed cup
Ponto de fulgor (°C)
61 °C - Seta closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Fast GC analysis of sweet orange essential oil in hexane. Key components identified includes: β-Farnesene; α-Huµlene; Germacrene D; (+)-Valencene; Bicyclogermacrene; (+)-δ-Cadinene