Documentos
43767
Sigma-Aldrich
2,2′-Dithiodianiline
technical, ≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
2,2′-Diaminodiphenyl disulfide, Bis(2-aminophenyl) disulfide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H12N2S2
Número CAS:
Peso molecular:
248.37
Beilstein:
914032
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
grau
technical
Ensaio
≥95% (HPLC)
pf
90-95 °C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccccc1SSc2ccccc2N
InChI
1S/C12H12N2S2/c13-9-5-1-3-7-11(9)15-16-12-8-4-2-6-10(12)14/h1-8H,13-14H2
chave InChI
YYYOQURZQWIILK-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.