Documentos Principais
43646
Supelco
Citronellyl acetate
analytical standard
About This Item
Fórmula linear:
CH3CO2CH2CH2CH(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
198.30
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.445 (lit.)
p.e.
240 °C (lit.)
densidade
0.891 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(CCOC(C)=O)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C12H22O2/c1-10(2)6-5-7-11(3)8-9-14-12(4)13/h6,11H,5,7-9H2,1-4H3
chave InChI
JOZKFWLRHCDGJA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
217.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
103 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Oriane Tascone et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 406(30), 8041-8048 (2014-10-27)
Damascena and centifolia roses are cultivated worldwide for their petal extracts that contain key odorant ingredients of perfumes. The analytical identification and quantification of pesticides in rose petals have never been described in the literature. Here, we report on a