Documentos Principais
8.18455
Sigma-Aldrich
Eugenol
for synthesis
Sinônimo(s):
Eugenol, 4-Allyl-2-methoxyphenol
About This Item
Fórmula linear:
2-(CH3O)-4-(CH2=CHCH2)C6H3OH
Número CAS:
Peso molecular:
164.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
202-589-1
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
<0.1 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
potência
1930 mg/kg LD50, oral (Rat)
p.e.
252 °C/1013 hPa
pf
-9.2 °C
temperatura de transição
flash point >110 °C
densidade
1.07 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O(C)c1c(ccc(c1)CC=C)O
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-4-8-5-6-9(11)10(7-8)12-2/h3,5-7,11H,1,4H2,2H3
chave InChI
RRAFCDWBNXTKKO-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.064 - 1.066
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
255.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
124 °C - closed cup