429627
Formaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
analytical standard, for environmental analysis
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard, for environmental analysis
Ensaio
99%
Formulário
solid
pf
153-156 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(NN=C)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6N4O4/c1-8-9-6-3-2-5(10(12)13)4-7(6)11(14)15/h2-4,9H,1H2
chave InChI
UEQLSLWCHGLSML-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?