Documentos Principais
429589
Sigma-Aldrich
Acetone-2,4-dinitrophenylhydrazone
environmental standard, 99%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2C=NNHC6H3(NO2)2
Número CAS:
Peso molecular:
238.20
Beilstein:
960878
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.02
grau
environmental standard
Ensaio
99%
cor
dark yellow
pf
126-128 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
C\C(C)=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H10N4O4/c1-6(2)10-11-8-4-3-7(12(14)15)5-9(8)13(16)17/h3-5,11H,1-2H3
chave InChI
YGIXYAIGWMAGIB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)