Documentos Principais
192457
Sigma-Aldrich
Cyclohexanone 2,4-dinitrophenylhydrazone
≥99%
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.107,00
R$ 1.107,00
Disponível para enviar em07 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.107,00
About This Item
Fórmula linear:
C6H10[=NNHC6H3(NO2)2]
Número CAS:
Peso molecular:
278.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
R$ 1.107,00
Disponível para enviar em07 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥99%
Formulário
powder or crystals
pf
159-160 °C (lit.)
solubilidade
chloroform: 25 mg/mL, clear, orange
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(N\N=C2\CCCCC2)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H14N4O4/c17-15(18)10-6-7-11(12(8-10)16(19)20)14-13-9-4-2-1-3-5-9/h6-8,14H,1-5H2
chave InChI
QLWXZRVOHCYKKK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Useful standard for elemental analysis
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)