Documentos Principais
41624
Sigma-Aldrich
Dimetilsulfeto
puriss., ≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
DMS, Metilsulfeto
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2S
Número CAS:
Peso molecular:
62.13
Beilstein:
1696847
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
densidade de vapor
2.1 (vs air)
pressão de vapor
26.24 psi ( 55 °C)
7.79 psi ( 20 °C)
grau
puriss.
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
402 °F
Lim. expl.
19.7 %
índice de refração
n20/D 1.435 (lit.)
n20/D 1.435
p.e.
38 °C (lit.)
pf
−98 °C (lit.)
solubilidade
H2O: soluble 7.28 g/L at 20 °C
densidade
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CSC
InChI
1S/C2H6S/c1-3-2/h1-2H3
chave InChI
QMMFVYPAHWMCMS-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-32.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-36 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Nguyen BC, et al.
Marine Chemistry, 133-141 (1988)
B P Lomans et al.
Applied and environmental microbiology, 65(8), 3641-3650 (1999-07-31)
A newly isolated methanogen, strain DMS1(T), is the first obligately anaerobic archaeon which was directly enriched and isolated from a freshwater sediment in defined minimal medium containing dimethyl sulfide (DMS) as the sole carbon and energy source. The use of
Yin F, et al.
Journal of Atmospheric Chemistry, 11(4), 309-364 (1990)
A M Maxam et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 74(2), 560-564 (1977-02-01)
DNA can be sequenced by a chemical procedure that breaks a terminally labeled DNA molecule partially at each repetition of a base. The lengths of the labeled fragments then identify the positions of that base. We describe reactions that cleave
K S Carslaw et al.
Nature, 503(7474), 67-71 (2013-11-10)
The effect of anthropogenic aerosols on cloud droplet concentrations and radiative properties is the source of one of the largest uncertainties in the radiative forcing of climate over the industrial period. This uncertainty affects our ability to estimate how sensitive