Key Documents
414001PLATER
Stylus (1 mL)
for use with easySpiral (platers), pkg of 1 sets
About This Item
Código UNSPSC:
41122409
NACRES:
NB.24
Materiais
plastic bottle
embalagem
pkg of 1 sets
aplicação(ões)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
compatibilidade
for use with easySpiral (platers)
Descrição geral
One Stylus (1mL) kit with connectors for easySpiral® plater
Aplicação
Culture media plating
Informações legais
easySpiral is a registered trademark of InterLab
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)