40721
2-Propanethiol
analytical standard
Sinônimo(s):
Isopropyl mercaptan
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.6 (vs air)
pressão de vapor
455 mmHg ( 37.8 °C)
Ensaio
≥97.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
índice de refração
n20/D 1.425-1.427
n20/D 1.426 (lit.)
pb
57-60 °C (lit.)
pf
−131 °C (lit.)
densidade
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)S
InChI
1S/C3H8S/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
chave InChI
KJRCEJOSASVSRA-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-23.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-31 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)