Documentos Principais
407119
Sigma-Aldrich
IR-786 perchlorate
Dye content 98 %
Sinônimo(s):
2-(2-[2-Chloro-3-([1,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-2H-indol-2-ylidene]ethylidene)-1-cyclohexen-1-yl]ethenyl)-1,3,3-trimethylindolium perchlorate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C32H36Cl2N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
583.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
composição
Dye content, 98%
pf
270 °C (dec.) (lit.)
λmax
775 nm
cadeia de caracteres SMILES
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CN1c2ccccc2C(C)(C)\C1=C\C=C3/CCCC(\C=C\C4=[N+](C)c5ccccc5C4(C)C)=C3Cl
Aplicação
IR laser dye
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)