Documentos Principais
8.06538
Sigma-Aldrich
Sodium methylate
for synthesis
Sinônimo(s):
Sodium methylate, Sodium methoxide, Sodium methanolate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CH3NaO
Número CAS:
Peso molecular:
54.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
204-699-5
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
for synthesis
synthesis grade
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (acidimetric)
Formulário
powder
temperatura de autoignição
240 °C
potência
2037 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pf
127 °C (decomposition)
densidade
1.3 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
500‑600 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]C
InChI
1S/CH3O.Na/c1-2;/h1H3;/q-1;+1
chave InChI
WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Synthesis and Biological Evaluations: A study on the cyclization of berberine and magnolol with metformin in the presence of sodium methylate, exploring pharmaceutical applications. (Cao et al., 2017).
  • Synthesis of 5-Acetyl Derivatives of Alkyl 2-Furoates: This research focuses on the synthesis of acetyl derivatives using sodium methylate, demonstrating its role in organic synthesis. (Kuticheva et al., 2015).
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Assay (NaOH): ≤ 1.0 %
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 1 - Met. Corr. 1 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1A
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
91.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
33 °C - closed cup