40163
Dimethyldioctadecylammonium bromide
Selectophore™, ≥99.0%
Sinônimo(s):
Distearyldimethylammonium bromide
About This Item
Produtos recomendados
descrição
cationic
linha de produto
Selectophore™
Ensaio
≥99.0% (T)
≥99.0%
peso molecular
630.95 g/mol
pf
~160 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](CCCCCCCCCCCCCCCCCC)(C)C.[Br-]
InChI
1S/C38H80N.BrH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39(3,4)38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-38H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
PSLWZOIUBRXAQW-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)