Documentos Principais
39442
Millipore
Barritt′s Reagent B
suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Potassium hydroxyde solution, VP2 Reagent, Voges-Proskauer Test with Barritt’s Reagent B
Selecione um tamanho
100 ML
R$ 445,00
R$ 445,00
Previsão de entrega em27 de maio de 2025
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 ML
R$ 445,00
About This Item
Código UNSPSC:
41171621
NACRES:
NA.85
R$ 445,00
Previsão de entrega em27 de maio de 2025
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Agency
according to ISO 11290-1:2017
according to ISO 11290-2:2017
according to ISO 22964:2017
Nível de qualidade
linha de produto
BioChemika
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
distilled water, 100 mL
potassium hydroxide, 40 g
técnica(s)
microbe id | metabolite detection: suitable
aplicação(ões)
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
microbiology
adequação
Enterobacter spp.
Klebsiella spp.
Lactobacillus spp.
aciduric bacteria
bacteria
Aplicação
This reagent is used in Voges-Proskauer test for detection of acetoin production by bacterial cultures along with Barritt Reagent A.
Atenção
This reagent is used in Voges-Proskauer test for detection of acetoin production by bacterial cultures along with Barritt Reagent A.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
There are many other methods of detection to indicate the presence of E. coli. Review common tests and biochemical reactions for this contaminant.
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.
Protocolos
Listeria is a public health concern, affecting elderly, pregnant, newborns, and immunocompromised individuals.