38399
Diisopropylfluorophosphate
≥97.0% (GC)
Sinônimo(s):
DFP, DIFP, Diisopropyl phosphorofluoridate, Phosphoric acid diisopropyl ester fluoride
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
0.58 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥97.0% (GC)
índice de refração
n20/D 1.385 (lit.)
p.e.
62 °C/9 mmHg (lit.)
pf
−82 °C (lit.)
densidade
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)OP(F)(=O)OC(C)C
InChI
1S/C6H14FO3P/c1-5(2)9-11(7,8)10-6(3)4/h5-6H,1-4H3
chave InChI
MUCZHBLJLSDCSD-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ACHE(43) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
substituído por
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)