Key Documents
37212
Supelco
Ammonium test kit Quantofix®
10-400 mg/L (ammonium)
Sinônimo(s):
Quantofix® Ammonium test kit
About This Item
Código UNSPSC:
41113319
descrição
semi-quantitative
analito(s) específico(s)
ammonium
faixa de medição
10-400 mg/L (ammonium)
aplicação(ões)
agriculture
environmental
food and beverages
general analytical
método de detecção
colorimetric
Descrição geral
Contents:
Kit including reagents and test sticks for 100 tests.
Storage:
Avoid exposing the sticks to sunlight and moisture. Store the kit below +30 °C in a dry place.
Gradation:
0 - 10 - 25 - 50 - 100 - 200 - 400 mg/l NH4+
Aplicação
It was used in testing ammonia concentration of Serratia odorifera and also in establishing a calibration curve with 0.5-50 μmol concentrations of ammonia; in an attempt to analyse volatile emission and understand biological impact of volatile compounds on Arabidopsis thaliana.
Informações legais
Quantofix is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co., KG
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Marco Kai et al.
Applied microbiology and biotechnology, 88(4), 965-976 (2010-08-19)
Bacteria emit a wealth of volatiles. The combination of coupled gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) and proton-transfer-reaction mass spectrometry (PTR-MS) analyses provided a most comprehensive profile of volatiles of the rhizobacterium Serratia odorifera 4Rx13. An array of compounds, highly dominated by