Key Documents
372048
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-(4-Nitrophenyl)-2-pyrrolidinemethanol
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H14N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
222.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
Ensaio
98%
forma
powder or crystals
atividade óptica
[α]20/D −95.7°, c = 1 in methanol
pf
115-116 °C (lit.)
λmax
≤393 nm
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H]1CCCN1c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H14N2O3/c14-8-11-2-1-7-12(11)9-3-5-10(6-4-9)13(15)16/h3-6,11,14H,1-2,7-8H2/t11-/m0/s1
chave InChI
HCVBBVTZZJFVLA-NSHDSACASA-N
Aplicação
NLO material
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)