37046
Butamifos
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
O-Ethyl O-(5-methyl-2-nitrophenyl) N-sec-butylphosphorothionoamidate, O-Ethyl O-6-nitro-m-tolyl sec-butylphosphoramidothioate
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOP(=S)(NC(C)CC)Oc1cc(C)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H21N2O4PS/c1-5-11(4)14-20(21,18-6-2)19-13-9-10(3)7-8-12(13)15(16)17/h7-9,11H,5-6H2,1-4H3,(H,14,21)
chave InChI
OEYOMNZEMCPTKN-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?