técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCCCCCC
InChI
1S/C28H46O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-19-23-31-27(29)25-21-17-18-22-26(25)28(30)32-24-20-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,21-22H,3-16,19-20,23-24H2,1-2H3
chave InChI
PGIBJVOPLXHHGS-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
392.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
200 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)