44263
Diisopentyl phthalate
analytical standard
Sinônimo(s):
1,2-Benzenedicarboxylic acid 1,2-bis(3-methylbutyl) ester, Bis(3-methylbutyl) phthalate, Diisoamyl phthalate, NSC 17070, Phthalic acid diisopentyl ester
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
índice de refração
n20/D 1.485-1.489
aplicação(ões)
environmental
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(OCCC(C)C)C1=CC=CC=C1C(OCCC(C)C)=O
InChI
1S/C18H26O4/c1-13(2)9-11-21-17(19)15-7-5-6-8-16(15)18(20)22-12-10-14(3)4/h5-8,13-14H,9-12H2,1-4H3
chave InChI
JANBFCARANRIKJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
330.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
166 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?