Documentos Principais
36745
Supelco
2,3,6-Trichlorophenol
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Fórmula linear:
Cl3C6H2OH
Número CAS:
Peso molecular:
197.45
Beilstein:
1867596
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
53-55 °C (lit.)
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Oc1c(Cl)ccc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6H3Cl3O/c7-3-1-2-4(8)6(10)5(3)9/h1-2,10H
chave InChI
XGCHAIDDPMFRLJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
174.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
79 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Hye Ryeo Lee et al.
Journal of chromatography. A, 1346, 117-122 (2014-05-09)
In liquid phase microextraction, high enrichment factors can be obtained using an acceptor phase of small volume. By hanging an acceptor drop at the separation capillary tip, single drop microextraction (SDME) can be in-line coupled with capillary electrophoresis (CE). The