Documentos Principais
8.03774
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorophenol
for synthesis
Sinônimo(s):
2,4-Dichlorophenol, 2,4-DCP
About This Item
Fórmula linear:
2,4-(Cl)2C6H3OH
Número CAS:
Peso molecular:
163.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
204-429-6
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
1.3 hPa ( 50 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
crystals
potência
780 mg/kg LD50, skin (Rat)
p.e.
209-211 °C/1013 hPa
pf
40-43 °C
temperatura de transição
flash point 114 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1c(ccc(c1)Cl)O
InChI
1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H
chave InChI
HFZWRUODUSTPEG-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 41 °C
Melting range (upper value): ≤ 44 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
231.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110.6 °C - closed cup