137715
2,4,6-Tribromophenol
99%
Sinônimo(s):
1,3,5-Tribromo-2-hydroxybenzene, Bromol
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
11.4 (vs air)
Nível de qualidade
Ensaio
99%
p.e.
282-290 °C/746 mmHg (lit.)
pf
90-94 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 0.007g/100ml at 25 °C
chloroform: soluble
diethyl ether: soluble
ethanol: soluble
methanol: soluble
methylene chloride: soluble
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Oc1c(Br)cc(Br)cc1Br
InChI
1S/C6H3Br3O/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H
chave InChI
BSWWXRFVMJHFBN-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?