34854-M
Clorofórmio
suitable for HPLC, ≥99.8%, amylene stabilized
Sinônimo(s):
Tricloreto de metilidino, Triclorometano
About This Item
Produtos recomendados
grau
HPLC grade
densidade de vapor
4.1 (vs air)
pressão de vapor
160 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.8%
forma
liquid
qualidade
amylene stabilized
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
Free acid, in accordance
acetone, aldehyde, in accordance (nessler test)
free chlorine (Cl), in accordance
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.001% free acid (as HCl)
<0.01% water (Karl Fischer)
resíduo de evaporação
≤0.0005%
cor
APHA: ≤10
transmitância
250 nm, ≥50%
260 nm, ≥85%
280 nm, ≥99%
índice de refração
n20/D 1.445 (lit.)
pb
60.5-61.5 °C (lit.)
pf
−63 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble (8.7 g/l at 23 °C (73 °F) - OECD Test Guideline 105)
densidade
1.48 g/mL at 25 °C
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): in accordance
traços de cátion
Pb: ≤0.05 mg/kg
absorção
in accordance
λ
H2O reference
Absorção UV
λ: 250 nm Amax: ≤1.00
λ: 260 nm Amax: ≤0.30
λ: 280 nm Amax: ≤0.005
adequação
passes test for reaction against H2SO4
passes test for suitability of determ. w. dithizone
aplicação(ões)
general analytical
cadeia de caracteres SMILES
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
chave InChI
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
- The article number 34854-4X2.5L-M will be discontinued. Please order the single bottle 34854-2.5L-M which is physically identical with the same exact specifications.
- The article number 34854-6X1L-M will be discontinued. Please order the single bottle 34854-1L-M which is physically identical with the same exact specifications.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?