Documentos Principais
34530
Supelco
Fensulfothion sulfone
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
Fensulfothion PS-sulfone, O,O-Diethyl O-[4-(methylsulfonyl)phenyl] phosphorothioate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H17O5PS2
Número CAS:
Peso molecular:
324.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
77101502
ID de substância PubChem:
grau
analytical standard
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
S=P(OC1=CC=C(S(C)(=O)=O)C=C1)(OCC)OCC
InChI
1S/C11H17O5PS2/c1-4-14-17(18,15-5-2)16-10-6-8-11(9-7-10)19(3,12)13/h6-9H,4-5H2,1-3H3
chave InChI
VTFZEBCYVXMEBB-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)