Documentos Principais
32373
Supelco
Fenthion oxon sulfone
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
Dimethyl 3-methyl-4-(methylsulfonyl)phenyl phosphate, Fenoxon sulfone
Selecione um tamanho
25 MG
R$ 782,00
R$ 782,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 MG
R$ 782,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H15O6PS
Número CAS:
Peso molecular:
294.26
Beilstein:
8688755
Número MDL:
Código UNSPSC:
77101502
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
R$ 782,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=P(OC)(OC)OC1=CC(C)=C(S(=O)(C)=O)C=C1
InChI
1S/C10H15O6PS/c1-8-7-9(16-17(11,14-2)15-3)5-6-10(8)18(4,12)13/h5-7H,1-4H3
chave InChI
VUTHWSUXEOILTN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Produtos recomendados
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)