Documentos Principais
340596
Sigma-Aldrich
Potassium indigotetrasulfonate
Dye content 85 %
Sinônimo(s):
5,5′,7,7′-Indigotetrasulfonic acid tetrapotassium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H6K4N2O14S4
Número CAS:
Peso molecular:
734.88
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
Ensaio
>95.6% (HPLC)
Formulário
solid
composição
Dye content, 85%
solubilidade
water: 0.1%
λmax
591 nm
εmax
18,400 at 254 nm in water at 0.01 g/L
29,300 at 316 nm in water at 0.01 g/L
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)c1cc2C(=O)C(\Nc2c(c1)S([O-])(=O)=O)=C3/Nc4c(cc(cc4S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C3=O
InChI
1S/C16H10N2O14S4.4K/c19-15-7-1-5(33(21,22)23)3-9(35(27,28)29)11(7)17-13(15)14-16(20)8-2-6(34(24,25)26)4-10(12(8)18-14)36(30,31)32;;;;/h1-4,17-18H,(H,21,22,23)(H,24,25,26)(H,27,28,29)(H,30,31,32);;;;/q;4*+1/p-4/b14-13+;;;;
chave InChI
SWRJFVUVNXWCRX-XURWPRCOSA-J
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
David Pantoja-Uceda et al.
Structure (London, England : 1993), 28(3), 336-347 (2020-01-11)
How proteins with a stable globular fold acquire the amyloid state is still largely unknown. RepA, a versatile plasmidic DNA binding protein from Pseudomonas savastanoi, is functional as a transcriptional repressor or as an initiator or inhibitor of DNA replication
FTIR spectroscopy of the reaction center of Chloroflexus aurantiacus: photoreduction of the bacteriopheophytin electron acceptor.
Zabelin AA
Biochimica et Biophysica Acta, 1807(9), 1013-1021 (2011)
Volynskii A L, Bakeev N F
Solvent Crazing of Polymers, 13 (2012)