Documentos
33708
Supelco
4-(2,6-Dimethyl-2-heptyl)phenol
analytical standard
Sinônimo(s):
262-NP, 4-(1,1,5-Trimethylhexyl)phenol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H24O
Número CAS:
Peso molecular:
220.35
Beilstein:
6504182
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
grau
analytical standard
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CCCC(C)(C)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C15H24O/c1-12(2)6-5-11-15(3,4)13-7-9-14(16)10-8-13/h7-10,12,16H,5-6,11H2,1-4H3
chave InChI
INFJVYKPPXZLJX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.