33575
4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)phenol-ring-13C6 solution
1 μg/mL in acetone, analytical standard
Sinônimo(s):
3,6,3-Nonylphenol-13C6, 363-NP-13C6, 4-(1-Ethyl-1,4-dimethylpentyl)phenol-13C6 (ring-13C6)
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
concentração
1 μg/mL in acetone
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
Formato
single component solution
alteração de massa
M+6
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[13C]1=[13CH][13CH]=[13C](C(CC)(C)CCC(C)C)[13CH]=[13CH]1
InChI
1S/C15H24O/c1-5-15(4,11-10-12(2)3)13-6-8-14(16)9-7-13/h6-9,12,16H,5,10-11H2,1-4H3/i6+1,7+1,8+1,9+1,13+1,14+1
chave InChI
BGLUSMSXKMBLFS-FQPQTBQFSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - Information refers to the main ingredient.
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C - Information refers to the main ingredient.
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Protocolos
Alkylphenols are used in various industries like paper manufacturing and pesticide formulations.