Documentos Principais
32844
Supelco
Tetramisole-d5 hydrochloride
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
(±)-2,3,5,6-Tetrahydro-6-phenyl-d5-imidazo[2,1-b]thiazole hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11D5H7N2S · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
245.78
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
Cl.[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C2CN3CCSC3=N2
InChI
1S/C11H12N2S.ClH/c1-2-4-9(5-3-1)10-8-13-6-7-14-11(13)12-10;/h1-5,10H,6-8H2;1H/i1D,2D,3D,4D,5D;
chave InChI
LAZPBGZRMVRFKY-GWVWGMRQSA-N
Descrição geral
Tetramisole-d5 hydrochloride is an isotopically labeled compound of tetramisole.[1]
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Tetramisole-d5 hydrochloride may be used as an internal standard for the determination of levamisole in milk samples by liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).[1]
Informações legais
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Control of levamisole residues in milk using a validated liquid chromatography-tandem mass spectrometry method.
Bilandzic N, et al.
Mljekarstvo/Dairy, 66(2) (2016)