Documentos
324825
Sigma-Aldrich
Basic Blue 41
Dye content 40 %
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H26N4O6S2
Número CAS:
Peso molecular:
482.57
Número do índice de cores:
11105
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
forma
powder
Nível de qualidade
composição
Dye content, 40%
λmax
617 nm
cadeia de caracteres SMILES
COS([O-])(=O)=O.CCN(CCO)c1ccc(cc1)\N=N\c2sc3cc(OC)ccc3[n+]2C
InChI
1S/C19H23N4O2S.CH4O4S/c1-4-23(11-12-24)15-7-5-14(6-8-15)20-21-19-22(2)17-10-9-16(25-3)13-18(17)26-19;1-5-6(2,3)4/h5-10,13,24H,4,11-12H2,1-3H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
chave InChI
MHOFGBJTSNWTDT-UHFFFAOYSA-M
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.