32430
Cafenstrole
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
N,N-Diethyl-3-mesitylsulfonyl-1H-1,2,4-triazole-1-carboxamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)C(=O)n1cnc(n1)S(=O)(=O)c2c(C)cc(C)cc2C
InChI
1S/C16H22N4O3S/c1-6-19(7-2)16(21)20-10-17-15(18-20)24(22,23)14-12(4)8-11(3)9-13(14)5/h8-10H,6-7H2,1-5H3
chave InChI
HFEJHAAIJZXXRE-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)