Documentos Principais
32394
Supelco
Ethametsulfuron-methyl
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
Methyl 2-[(4-ethoxy-6-methylamino-1,3,5-triazin-2-yl)carbamoylsulfamoyl]benzoate, Methyl 2-[[[[[4-ethoxy-6-(methylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]carbonyl]amino]sulfonyl]benzoate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H18N6O6S
Número CAS:
Peso molecular:
410.41
Beilstein:
8165260
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
agriculture
environmental
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O=S(C1=C(C(OC)=O)C=CC=C1)(NC(NC2=NC(OCC)=NC(NC)=N2)=O)=O
InChI
1S/C15H18N6O6S/c1-4-27-15-19-12(16-2)17-13(20-15)18-14(23)21-28(24,25)10-8-6-5-7-9(10)11(22)26-3/h5-8H,4H2,1-3H3,(H3,16,17,18,19,20,21,23)
chave InChI
ZINJLDJMHCUBIP-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)