Documentos Principais
32384
Supelco
Flumequine-(1,2,carboxy-13C3)
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
9-Fluoro-6,7-dihydro-5-methyl-1-oxo-1H,5H-benzo[ij]quinolizine-1,2-13C2-2-carboxylic acid-13C, Flumequine-13C3
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 6.663,00
R$ 6.663,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 6.663,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C3C11H12FNO3
Número CAS:
Peso molecular:
264.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
R$ 6.663,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
veterinary
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
FC1=CC2=C(N3C(C)CC2)C([13C]([13C]([13C](O)=O)=C3)=O)=C1
InChI
1S/C14H12FNO3/c1-7-2-3-8-4-9(15)5-10-12(8)16(7)6-11(13(10)17)14(18)19/h4-7H,2-3H2,1H3,(H,18,19)/i11+1,13+1,14+1
chave InChI
DPSPPJIUMHPXMA-AIGZGMKWSA-N
Informações legais
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Julieta Griboff et al.
Food chemistry, 332, 127380-127380 (2020-07-01)
The occurrence of 46 antibiotics (amphenicols, cephalosporins, dihydrofolate reductase inhibitors, fluroquinolones, macrolides, nitrofurans, penicillins, quinolones, sulfamides and tetracyclines) in Argentinean market fish were investigated by UPLC-MS/MS. Veterinary and human antimicrobials enrofloxacin, clarithromycin, roxithromycin, doxycycline and oxytetracycline were detected in 100%
Artigos
LC-MS/MS-based determination of 19 sulfonamides, 13 quinolones, and 3 tetracycline drug residues in pork meat samples using Supel™ Swift HLB for extraction.