Documentos Principais
32063
Supelco
Dimethylvinphos
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
2-Chloro-1-(2,4-dichlorophenyl)vinyl dimethyl phosphate, Dimethylvinfos
Selecione um tamanho
25 MG
R$ 890,00
R$ 890,00
Previsão de entrega em25 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 MG
R$ 890,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H10Cl3O4P
Número CAS:
Peso molecular:
331.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
R$ 890,00
Previsão de entrega em25 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COP(=O)(OC)O\C(=C/Cl)c1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C10H10Cl3O4P/c1-15-18(14,16-2)17-10(6-11)8-4-3-7(12)5-9(8)13/h3-6H,1-2H3/b10-6-
chave InChI
QSGNQELHULIMSJ-POHAHGRESA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Dimethylvinphos may be used as a pesticide reference standard for the determination of the analyte:
  • In edible fungus using gas purge microsyringe extraction (GP-MSE), coupled with on-line gas chromatography-mass spectrometry (GP-MSE-GC-MS).[1]
  • In rice paddies by a method based on the Quick Easy Cheap Effective Rugged and Safe (QuEChERS) sample preparation and gas chromatography with mass spectrometric detection in the selected ion monitoring mode (GC–MS-SIM).[2]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
A multi-residue method for the determination of 203 pesticides in rice paddies using gas chromatography/mass spectrometry.
Nguyen TD, et al.
Analytica Chimica Acta, 619(1), 67-74 (2008)
Jingxi Nan et al.
Talanta, 142, 64-71 (2015-05-25)
In this work a new analytical method for a rapid and simultaneous determination of 28 organophosphorus pesticides (OPPs) residues in edible fungus using gas purge microsyringe extraction (GP-MSE), coupled with on-line gas chromatography-mass spectrometry (GP-MSE-GC-MS) has been developed and optimized.