31690
Éter dietílico
≥99.8% (GC), puriss. p.a., ACS reagent, contains ~0.0005% 2, 6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
Sinônimo(s):
Éter, Éter etílico
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Éter dietílico, puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.8% (GC)
grau
ACS reagent
puriss. p.a.
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.6 (vs air)
Ensaio
≥99.8% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
320 °F
contém
~0.0005% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
Lim. expl.
36.5 %
Impurezas
≤0.00003% peroxides (as H2O2)
≤0.0002 meq/g Titr. acid
≤0.0005% free acid (as CH3COOH)
≤0.001% acetaldehyde (CH3CHO)
≤0.001% formaldehyde (HCHO)
≤0.1% water
<0.002% ketone (as CH3COCH3)
resíduo de evaporação
≤0.001%
índice de refração
n20/D 1.3530 (lit.)
n20/D 1.353
p.e.
34.6 °C (lit.)
pf
−116 °C (lit.)
densidade
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-40.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-40 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?