31658
Rimsulfuron
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
1-(4,6-Dimethoxy-2-pyrimidinyl)-3-[3-(ethylsulfonyl)-2-pyridylsulfonyl]urea
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCS(=O)(=O)c1cccnc1S(=O)(=O)NC(=O)Nc2nc(OC)cc(OC)n2
InChI
1S/C14H17N5O7S2/c1-4-27(21,22)9-6-5-7-15-12(9)28(23,24)19-14(20)18-13-16-10(25-2)8-11(17-13)26-3/h5-8H,4H2,1-3H3,(H2,16,17,18,19,20)
chave InChI
MEFOUWRMVYJCQC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- In honey samples using a method based on an on-column liquid-liquid extraction (OCLLE) using diatomaceous earth as inert solid support and liquid chromatography (LC) coupled to mass spectrometry (MS) operating in tandem mode (MS/MS).[2]
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)