31599
Tebupirimfos
PESTANAL®, analytical standard
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOP(=S)(OC(C)C)Oc1cnc(nc1)C(C)(C)C
InChI
1S/C13H23N2O3PS/c1-7-16-19(20,17-10(2)3)18-11-8-14-12(15-9-11)13(4,5)6/h8-10H,7H2,1-6H3
chave InChI
AWYOMXWDGWUJHS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- In Sanjie Zhentong capsules, the traditional Chinese medicine based on a quick, easy, cheap, effective, rugged and safe (QuEChERS) method using ultra high performance liquid chromatography with tandem mass spectrometry.[1]
- In fruit and vegetable-based infant food by liquid chromatography/electrospray ionization coupled with tandem mass spectrometry.[2]
Produtos recomendados
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)