This product is packaged in amber glass bottles. See the 'PROPERTIES' section above, under anion and cation traces, to review the elemental testing and specifications for this material. Yes, this product is suitable for use in trace metal analysis.
30709-M
Ácido nítrico
puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥65%
About This Item
Produtos recomendados
Agency
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Nível de qualidade
pressão de vapor
8 mmHg ( 20 °C)
descrição
for determinations with dithizone
grau
puriss. p.a.
Ensaio
≥65%
Formulário
liquid
resíduo de ignição
≤0.0005% (as SO4)
p.e.
120.5 °C (lit.)
densidade
1.37-1.41 g/mL at 20 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.00005%
phosphate (PO43-): ≤0.00005%
sulfate (SO42-): ≤0.00005%
traços de cátion
Ag: ≤0.000001%
Al: ≤0.000005%
As: ≤0.000001%
Ba: ≤0.000001%
Be: ≤0.000001%
Bi: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00001%
Cd: ≤0.000001%
Co: ≤0.000001%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000001%
Fe: ≤0.00001%
Ge: ≤0.000005%
Hg: ≤0.000001%
K: ≤0.000005%
Li: ≤0.000001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000001%
Mo: ≤0.000002%
Na: ≤0.00005%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.000001%
Sr: ≤0.000001%
Ti: ≤0.00001%
Tl: ≤0.000005%
V: ≤0.000001%
Zn: ≤0.000005%
Zr: ≤0.00001%
cadeia de caracteres SMILES
O[N+]([O-])=O
adequação
passes test for suitability for det. with dithizone
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
chave InChI
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
-
Hi, I cannot find the type of package - glass, FEP ... Can you clarify that? Can this type of acid be used for Trace elemental analysis?
1 answer-