Key Documents
296244
Sigma-Aldrich
2′,4′-Dihydroxy-3′-methylacetophenone
technical grade, 90%
Sinônimo(s):
1-(2,4-Dihydroxy-3-methylphenyl)ethanone, 3-Methylresacetophenone, 4-Acetyl-2-methylresorcinol
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H2(OH)2COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
166.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
grau
technical grade
Nível de qualidade
Ensaio
90%
forma
powder or crystals
pf
153-156 °C (lit.)
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1ccc(O)c(C)c1O
InChI
1S/C9H10O3/c1-5-8(11)4-3-7(6(2)10)9(5)12/h3-4,11-12H,1-2H3
chave InChI
KMTLZBUHQPQFAV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)