29059
1,3-Cyclohexanedione
purum, for fluorescence, ≥97.0% (T)
Sinônimo(s):
Dihydroresorcinol
About This Item
Produtos recomendados
grau
for fluorescence
purum
Ensaio
≥97.0% (T)
resíduo de ignição
~0.5%
pf
101-105 °C (lit.)
fluorescência
λex 375 nm; λem 458 nm in H2O (after derivatization of aldehydes)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CCCC(=O)C1
InChI
1S/C6H8O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H2
chave InChI
HJSLFCCWAKVHIW-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?