Documentos Principais
M37935
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1,3-cyclohexanedione
97%
Sinônimo(s):
1-Methyl-2,6-cyclohexanedione
Selecione um tamanho
25 G
R$ 1.189,00
100 G
R$ 4.376,00
R$ 1.189,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 1.189,00
100 G
R$ 4.376,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H7(=O)2
Número CAS:
Peso molecular:
126.15
Beilstein:
1281598
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.189,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
pf
206-208 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1C(=O)CCCC1=O
InChI
1S/C7H10O2/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h5H,2-4H2,1H3
chave InChI
VSGJHHIAMHUZKF-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
Aplicação
An important starting material, exemplified in a formal synthesis of acorone.[1]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
The Journal of Organic Chemistry, 58, 2972-2972 (1993)
Randy M Wadkins et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(8), 2906-2915 (2005-04-15)
Carboxylesterases (CE) are ubiquitous enzymes responsible for the metabolism of xenobiotics. Because the structural and amino acid homology among esterases of different classes, the identification of selective inhibitors of these proteins has proved problematic. Using Telik's target-related affinity profiling (TRAP)