Documentos Principais
28314
Sigma-Aldrich
2-Cyanoethyl N,N,N′,N′-tetraisopropylphosphorodiamidite
purum, ≥98.0% (31P-NMR)
Sinônimo(s):
Bis(diisopropylamino)(2-cyanoethoxy)phosphine
About This Item
Fórmula linear:
{[(CH3)2CH]2N}2POCH2CH2CN
Número CAS:
Peso molecular:
301.41
Beilstein:
3590103
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
grau
purum
Ensaio
≥98.0% (31P-NMR)
índice de refração
n20/D 1.470 (lit.)
n20/D 1.470
p.e.
100 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidade
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)N(C(C)C)P(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C15H32N3OP/c1-12(2)17(13(3)4)20(19-11-9-10-16)18(14(5)6)15(7)8/h12-15H,9,11H2,1-8H3
chave InChI
RKVHNYJPIXOHRW-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Phosphitylation reagent used in nucleotide synthesis by the phosphite method ; Phosphitylation of other compounds
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
119.3 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
48.5 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
W. Bannwarth et al.
Helvetica Chimica Acta, 71, 1517-1517 (1988)
W. Bannwarth et al.
Helvetica Chimica Acta, 70, 175-175 (1987)
Y. Jl et al.
Tetrahedron, 46, 487-487 (1990)
Improved synthesis of (Pri2 N)2POCH2CH2CN.
J Nielsen et al.
Nucleic acids research, 15(8), 3626-3626 (1987-04-24)
M Morillo et al.
Lipids, 31(5), 541-546 (1996-05-01)
A simple chemical method for the synthesis of 1,2-diacyl-sn-glycerophosphatidylserine (PS), with the same fatty acid composition in the sn-1 and sn-2 glycerol positions as egg phosphatidylcholine (PC), is described. PS synthesis was carried out by a phosphite-triester approach, using 2-cyanoethyl-N,N,N',N'-tetraisopropylphosphorodiamidite