Documentos Principais
281980
Sigma-Aldrich
Pinacyanol bromide
Dye content 95 %
Sinônimo(s):
1,1′-Diethyl-2,2′-carbocyanine bromide, 2,2′-Trimethinequinocyanine bromide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H25BrN2
Número CAS:
Peso molecular:
433.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
Formulário
solid
Nível de qualidade
composição
Dye content, 95%
pf
286 °C (dec.) (lit.)
λmax
607 nm
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].CCN1C(=C\C=C\c2ccc3ccccc3[n+]2CC)C=Cc4ccccc14
InChI
1S/C25H25N2.BrH/c1-3-26-22(18-16-20-10-5-7-14-24(20)26)12-9-13-23-19-17-21-11-6-8-15-25(21)27(23)4-2;/h5-19H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
COPIHGSSCONEQG-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)