Documentos Principais
291331
Sigma-Aldrich
1,1′-Diethyl-4,4′-cyanine iodide
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 497,00
R$ 497,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 497,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H23IN2
Número CAS:
Peso molecular:
454.35
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
R$ 497,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder or crystals
Nível de qualidade
pf
280 °C (dec.) (lit.)
ε (coeficiente de extinção)
≥75000 at 588-596 nm in ethanol at 0.003 g/L
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[I-].CCN1C=CC(=Cc2cc[n+](CC)c3ccccc23)c4ccccc14
InChI
1S/C23H23N2.HI/c1-3-24-15-13-18(20-9-5-7-11-22(20)24)17-19-14-16-25(4-2)23-12-8-6-10-21(19)23;/h5-17H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
BFVPXROCOCTNOP-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
1,1′-Diethyl-4,4′-cyanine iodide is a well-known photographic sensitizing dye. It belongs to the class of quinocyanine dyes and exhibits red and blue shifted absorption bands on aggregation. It is also known as 1-ethyl-4-[(1-ethyl-4(1H)-quinolinylidene) methyl] quinolinium iodide.
Aplicação
1,1′-diethyl-4,4′-cyanine dye (DEC) is suitable for use in silver halide photography.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
The structure of 1,1'-diethyl-2,2'-cyanine iodide, a photographic sensitizing dye
K. Nakatsu
Acta Crystallographica Section B, Structural Crystallography and Crystal Chemistry, 2181-2188 (1977)