Documentos Principais
27698
Sigma-Aldrich
Colominic acid sodium salt from Escherichia coli
≥95% (NANA Sodium salt)
Sinônimo(s):
Poly[2,8-(N-acetylneuraminic acid sodium salt)]
About This Item
Fórmula linear:
(C11H16NNaO8)n
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
Ensaio
≥95% (NANA Sodium salt)
atividade óptica
[α]20/D +15.5±1.0°, c = 2.5% in H2O
solubilidade
H2O: 25 mg/mL at 20 °C, clear, colorless
espectro de atividade do antibiótico
viruses
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C11H20NO7.3Na/c1-6(15)12-10-7(16)4-9(18-3-2-13)19-11(10)8(17)5-14;;;/h3,7-11,13-14,16-17H,2,4-5H2,1H3,(H,12,15);;;/q;3*+1
chave InChI
IPYNPWIUCZLARC-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Substrate for the assay of polysialic acid depolymerase; Assay of α-2#8594;8 sialidase; Structure and chemistry of colominic acid
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
S. Okada et al.
Perspect. Inherited Metab. Dis. 1980, 4, 145-145 (1981)
THE STRUCTURE AND CHEMISTRY OF COLOMINIC ACID.
E J MCGUIRE et al.
Biochemistry, 3, 247-251 (1964-02-01)
Polysialic acid depolymerase.
B Kwiatkowski et al.
Methods in enzymology, 138, 786-792 (1987-01-01)