Documentos Principais
247405
Sigma-Aldrich
N-[5-(Phenylamino)-2,4-pentadienylidene]aniline monohydrochloride
98%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 957,00
R$ 957,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 957,00
About This Item
Fórmula linear:
C6H5NHCH=CHCH=CHCH=NC6H5·HCl
Número CAS:
Peso molecular:
284.78
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
R$ 957,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
powder or chunks
pf
173-175 °C (lit.)
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
C1(N/C=C/C=C/C=N/C2=CC=CC=C2)=CC=CC=C1.Cl
InChI
1S/C17H16N2.ClH/c1-4-10-16(11-5-1)18-14-8-3-9-15-19-17-12-6-2-7-13-17;/h1-15,18H;1H/b9-3+,14-8+,19-15+;
chave InChI
VUCMMJBDNXZQDJ-SAIFEKGMSA-N
Aplicação
Tricarbocyanine laser dye intermediate
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Duanwen Shen et al.
Scientific reports, 3, 1697-1697 (2013-04-23)
Using a newly developed near-infrared (NIR) dye that fluoresces at two different wavelengths (dichromic fluorescence, DCF), we discovered a new fluorescent substrate for Akt, also known as protein kinase B, and a method to quantitatively report this enzyme's activity in
Natalia G Zhegalova et al.
Contrast media & molecular imaging, 9(5), 355-362 (2014-04-26)
Self-aggregation of dyes even at low concentrations poses a considerable challenge in preparing sufficiently bright molecular probes for in vivo imaging, particularly in the conjugation of near infrared cyanine dyes to polypeptides with multiple labeling sites. Such self-aggregation leads to