Documentos Principais
646679
Sigma-Aldrich
1,1,2-Trimethyl-3-(4-sulfobutyl)benz[e]indolium, inner salt
Dye content 90 %
Sinônimo(s):
1,1,2-Trimethyl-3-(4-sulfobutyl)-1H-benz[e]indolium hydroxide, inner salt, 1-(4-Sulfobutyl)-2,3,3-trimethyl-4,5-benzindolium, inner salt
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.816,00
R$ 1.816,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.816,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H23NO3S
Número CAS:
Peso molecular:
345.46
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
R$ 1.816,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
>90.0% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder or crystals
composição
Dye content, 90%
pf
245-258 °C
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC1=[N+](CCCCS([O-])(=O)=O)c2ccc3ccccc3c2C1(C)C
InChI
1S/C19H23NO3S/c1-14-19(2,3)18-16-9-5-4-8-15(16)10-11-17(18)20(14)12-6-7-13-24(21,22)23/h4-5,8-11H,6-7,12-13H2,1-3H3
chave InChI
GJCURKVOCXJAIV-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)